Learn More
tert-butyl 2,2,2-trichloroacétimidate, TRC
Code produit 30332136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB807880100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
CAS 98946-18-0
Formule moléculaire C6H10Cl3NO
Quantité 100 g
Synonyme 2,2,2-Trichloroethanimidic acid tert-butyl ester, O-tert-Butyl trichloroacetimidate, tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-Butyl trichloroacetimidate
Formule InChI InChI=1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC tert-butyl 2,2,2-trichloroéthanimidate
Poids moléculaire (g/mol) 218.51
Poids de la formule 216.9828