Learn More
tert-butyl(2-(4-((tert-butyldiméthylsilyl)oxy)-7a-méthyloctahydro-1H-indén-1-yl)propoxy)diméthylsilane, TRC
Code produit 30334350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334350 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334350 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB812330100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl(2-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-7a-methyloctahydro-1H-inden-1-yl)propoxy)dimethylsilane
CAS 2514770-66-0
Formule moléculaire C25 H52 O2 Si2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H52O2Si2/c1-19(18-26-28(9,10)23(2,3)4)20-15-16-21-22(14-13-17-25(20,21)8)27-29(11,12)24(5,6)7/h19-22H,13-18H2,1-12H3
SMILES CC(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1CCC2C(CCCC12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Nom IUPAC terc-butil-[2-[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-7a-metil-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahidroinden-1-il]propoxi]-dimetilsilano
Poids moléculaire (g/mol) 440.85
Poids de la formule 440.351