Learn More
tert-butyl(2-(4-((tert-butyldiméthylsilyl)oxy)-7a-méthyloctahydro-1H-indén-1-yl)propoxy)diméthylsilane, TRC
Code produit 30341323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB8123301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl(2-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-7a-methyloctahydro-1H-inden-1-yl)propoxy)dimethylsilane
CAS 2514770-66-0
Formule moléculaire C25 H52 O2 Si2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C25H52O2Si2/c1-19(18-26-28(9,10)23(2,3)4)20-15-16-21-22(14-13-17-25(20,21)8)27-29(11,12)24(5,6)7/h19-22H,13-18H2,1-12H3
SMILES CC(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1CCC2C(CCCC12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Nom IUPAC terc-butil-[2-[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-7a-metil-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahidroinden-1-il]propoxi]-dimetilsilano
Poids moléculaire (g/mol) 440.85
Poids de la formule 440.351