Learn More
tert-butyl (2,6-dioxopipéridin-3-yl)carbamate, TRC
Code produit 30342644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342644 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342644 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6923951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamate
CAS 31140-42-8
Formule moléculaire C10H16N2O4
Quantité 1 g
Synonyme tert-Butyl Ester 2,6-Dioxo-3-piperidinecarbamic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester (2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-carbamic Acid, Pomalidomide Impurity
Formule InChI InChI=1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)11-6-4-5-7(13)12-8(6)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,12,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)NC1=O
Nom IUPAC tert-butil N-(2,6-dioxopipéridine-3-yl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 228.25
Poids de la formule 228.111