Learn More
2-amino-2-thioxoéthylcarbamate de tert-butyl, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10443245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10443245 1 g Flacon en verre ambré 1g
10051674 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10443245 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07925DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 89226-13-1
Formule moléculaire C7H14N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.261
Numéro MDL MFCD09025922
Clé InChI AGBIUUFZUPNDTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-amino-2-thioxoethyl carbamate, tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-butyl n-carbamothioylmethyl carbamate, tert-butyl n-2-amino-2-sulfanylideneethyl carbamate, carbamic acid, 2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ljf8, n-tert-butoxycarbonylglycinethioamide, tert-butoxycarbonylamino acetothioamide, n-t-butoxycarbonylamino acetothioamide
CID PubChem 5324304
Nom IUPAC N-(2-amino-2-sulfanylidèneéthyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.27
Pourcentage de pureté 90%