Learn More
tert-Butyl 2-Aminobenzoate, TRC
Code produit 30411107
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30411107 50 mg 50mg
30415198 10 mg -
30409761 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30411107 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT20584350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64113-91-3
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Nom IUPAC tert-butyl 2-aminobenzoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2-Aminobenzoate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
Poids de la formule 193.1103