Learn More
Tert-Butyl2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15254308 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15254308 5 g 5g
15244308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15254308 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453590050
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 365996-06-1 | C11H15BrN2O2S | 319.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 365996-06-1
Formule moléculaire C11H15BrN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 319.22
Clé InChI RXXKNZKFRAFFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, tert-butyl 2-bromo-4h,5h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, 2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine, n-boc protected, tert-butyl 2-bromo-4h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, pubchem15507, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyrid, 5-n-boc-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo 5,4-c pyridine
CID PubChem 11162951
Nom IUPAC Tert-butyle 2-bromo-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)SC(=N2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Point de fusion 94.0°C to 97.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 319.22
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.