Learn More
2-bromobenzylcarbamate de tert-butyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate |
| CAS | 162356-90-3 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C12H16BrNO2 |
| Numéro MDL | MFCD05664385 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate, n-boc-2-bromobenzylamine, n-tert-butoxycarbonyl-2-bromobenzylamine, tert-butyl n-2-bromophenyl methyl carbamate, 2-bromo-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-bromobenzyl carbamate, 2-bromobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonylaminomethyl-2-bromobenzene, carbamic acid, 2-bromophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem7804 |
| Clé InChI | DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |