Learn More
tert-butyl (2-bromothien-3-yl)méthylcarbamate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10746925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10746925 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10746925 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56642DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (2-bromothien-3-yl)methylcarbamate
CAS 910036-94-1
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H14BrNO2S
Numéro MDL MFCD09025882
Quantité 1 g
Synonyme tert-butyl 2-bromothien-3-yl methylcarbamate, tert-butyl n-2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methylcarbamate
Clé InChI RFNWODFBZMWIEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=C(SC=C1)Br
Nom IUPAC tert-butyl N-[(2-bromothiophen-3-yl)méthyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 292.191
CID PubChem 24229570
Poids de la formule 292.2
Pourcentage de pureté 95%