Learn More
2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate de tert-butyl, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10215374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10215374 1 g Flacon en verre ambré 1g
10434745 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10215374 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08181DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 934570-60-2
Formule moléculaire C8H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 219.683
Numéro MDL MFCD09879991
Clé InChI SQZXVWDARSIXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate, t-butyl-2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
CID PubChem 24229786
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate de tert-butyl
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CN=C(S1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2-chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.69
Pourcentage de pureté 95%