Learn More
2-(diéthylphosphono)acétate de tert-butyle, TRC
Product Code. 30339269
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Unit Size:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30339269 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30339269 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6930152.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate
CAS 27784-76-5
Formule moléculaire C10H21O5P
Quantité 2.5 g
Synonyme ert-Butyl (diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate, tert-Butyl diethyl phosphonoacetate, (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester, Phosphonoacetic Acid 1-tert-Butyl Diethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C10H21O5P/c1-6-13-16(12,14-7-2)8-9(11)15-10(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
SMILES O=P(CC(OC(C)(C)C)=O)(OCC)OCC
Nom IUPAC 2-(diéthoxyphosphoryl)acétate
Poids moléculaire (g/mol) 252.24
Poids de la formule 252.11