Learn More
2-(diéthylphosphono)acétate de tert-butyle, TRC
Code produit 30346142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346142 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6930155G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate
CAS 27784-76-5
Formule moléculaire C10H21O5P
Quantité 5 g
Synonyme ert-Butyl (diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate, tert-Butyl diethyl phosphonoacetate, (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester, Phosphonoacetic Acid 1-tert-Butyl Diethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C10H21O5P/c1-6-13-16(12,14-7-2)8-9(11)15-10(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
SMILES O=P(CC(OC(C)(C)C)=O)(OCC)OCC
Nom IUPAC 2-(diéthoxyphosphoryl)acétate
Poids moléculaire (g/mol) 252.24
Poids de la formule 252.11