Learn More
Tert-butyl 2-(hydroxyméthyl)-1-indolinecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10505113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10505113 250 mg 250mg
10082782 1 g 1g
10041294 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10505113 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01134CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 172647-87-9
Formule moléculaire C14H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 249.31
Numéro MDL MFCD06411549
Clé InChI JNQNQSCDMKNYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, 1-t-butoxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1-boc-2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole, tert-butyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl indolinecarboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2 hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate
CID PubChem 2794669
Nom IUPAC Tert-butyl 2-(hydroxyméthyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 249.31
Pourcentage de pureté 97%