Learn More
tert-butyl (2-iodoéthyl)carbamate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl (2-Iodoethyl)carbamate |
| CAS | 122234-46-2 |
| Formule moléculaire | C7H14INO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1,1-Dimethylethyl N-(2-Iodoethyl)carbamate, (2-Iodo-ethyl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-Iodo-1-(tert-butoxycarbonylamino)ethane, 2-Iodo-N-Boc-ethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14INO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | O=C(NCCI)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tert-ject (2-iodoéthyl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 271.1 |
| Poids de la formule | 271.0069 |