Learn More
3-(2-aminoéthyl)azétidine-1-carboxylate de tert-butyle, 95 %, ACROS Organics
Code produit. 15229696 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15229696
Marque: Thermo Scientific Acros 451232500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 898271-20-0
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Clé InChI XQNQFOKZUQWWDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-aminoethylazetidine, tert-butyl 3-2-aminoethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-n-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-boc-3-2-aminoethyl azetidine, 3-2-aminoethyl-1-boc-azetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-2-aminoethyl-1-azetidinecarboxylate
CID PubChem 44630603
Nom IUPAC 3-(2-aminoéthyl)azétidine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.