Learn More
tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31447837
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31447837 5 g
31438750 10 g
31441978 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31447837 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD107665g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate
CAS 75178-96-0
Formule moléculaire C8H18N2O2
Numéro MDL MFCD00210021
Quantité 5 g
SMILES NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 174.24
Pourcentage de pureté 97%