Learn More
tert-butyl 3-aminopropyl(méthyl)carbamate, TRC
Code produit 30348441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348441 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB807045250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 3-Aminopropyl(methyl) Carbamate
CAS 150349-36-3
Formule moléculaire C9H20N2O2
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Methylpropan-2-yl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamate, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-(methyl)carbamic Acid tert-butyl Ester, N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate
Formule InChI InChI=1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10/h5-7,10H2,1-4H3
SMILES CN(CCCN)C(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butil N-(3-aminopropyl)-N-méthylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 188.27
Poids de la formule 188.1525