Learn More
tert-butyl 3-aminopropyl(méthyl)carbamate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 3-Aminopropyl(methyl) Carbamate |
| CAS | 150349-36-3 |
| Formule moléculaire | C9H20N2O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Methylpropan-2-yl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamate, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-(methyl)carbamic Acid tert-butyl Ester, N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10/h5-7,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(CCCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tert-butil N-(3-aminopropyl)-N-méthylcarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.27 |
| Poids de la formule | 188.1525 |