Learn More
Tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10747865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10747865 5 g Flacon en verre ambré 5g
10306474 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10747865 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08289DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 59862-90-7
Formule moléculaire C9H11BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 247.088
Numéro MDL MFCD11109336
Clé InChI STWBDYGNHJTHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 33589622
Nom IUPAC tert-butyle 3-bromofurane-2-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=C(C=CO1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 247.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.