Learn More
Tert-butyl3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tert-butyl 3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 227.3 |
| Pourcentage de pureté | 97% |