Learn More
Tert-butyl3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, Thermo Scientific™
Code produit 11396845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11396845 5 g Flacon en verre ambré 5g
10380134 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396845 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC74315DE
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 143557-91-9
Formule moléculaire C12H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 227.304
Numéro MDL MFCD09966165
Clé InChI SEGZJJSZYOEABC-IDKOKCKLSA-N
CID PubChem 58414652
Nom IUPAC tert-butyle (5S)-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 227.3
Pourcentage de pureté 97%