Learn More
Tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1] octane-8-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10065682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10065682 1 g 1g
11396885 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10065682 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07066DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 185099-67-6
Formule moléculaire C12H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 225.288
Clé InChI MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
CID PubChem 2794767
Nom IUPAC Tert-butyl3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1 ] octane-8-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.29
Pourcentage de pureté 97%