Learn More
Tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)pipéridine-1-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10672275
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10672275 1 g Flacon en verre ambré 1g
11346905 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10672275 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08288DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 274682-80-3
Formule moléculaire C11H20N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 244.353
Numéro MDL MFCD10700060
Clé InChI ZCELPXRDWJCIJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-thiocarbamoyl piperidine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-thiocarboxamide, 3-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-carbamothioylpiperidine, 3-carbamothioylpiperidine, n1-boc protected, 3-carbamothioylpiperidine,n1-boc protected, tert-butyl3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-aminothioxomethyl piperidinecarboxylate, tert-butyl 3-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 3-aminothioxomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 23546083
Nom IUPAC 3-carbamothioylpipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 244.36
Pourcentage de pureté 95%