Learn More
(3R)-3-amino-3-phénylpropanoate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10057592 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10057592 250 mg -
10464415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10057592 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337882500
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 161671-34-7 | C13H19NO2 | 221.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161671-34-7
Poids moléculaire (g/mol) 221.3
Numéro MDL MFCD00798309
Clé InChI TYYCBAISLMKLMT-LLVKDONJSA-N
Synonyme tert-butyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, r-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, 3r-3-phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl-3r-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, br, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, br
CID PubChem 2733824
Nom IUPAC (3R)-3-amino-3-phénylpropanoate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C13H19NO2
Conditionnement Bouteille en verre
Indice de réfraction 1.4960 to 1.498
Rotation spécifique + 17
Conditions de rotation spécifiques + 17.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 221.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide légèrement visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.