Learn More
tert-Butyl4-(2-(aminométhyle)phényle)pipérazine-1-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10117722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10117722 1 g Flacon en verre ambré 1g
10085822 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10117722 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30713DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 174855-53-9
Formule moléculaire C16H25N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 291.395
Numéro MDL MFCD04115066
Clé InChI UINNZXQKTNAOBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-2-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminomethyl phenyl piperazine, 1-boc-4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-2-aminomethyl phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a, 2-4-t-butoxycarbonylpiperazin-1-yl phenylmethylamine, 4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminomethyl phenyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 4961274
Nom IUPAC Tert-butyle 4-[2-(aminométhyl)phényl]pipérazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 291.39
Pourcentage de pureté 97%