Learn More
tert-butyl 4-(2-aminophénoxy)tétrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10074962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10074962 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10074962 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07069DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 690632-14-5
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C16H24N2O3
Numéro MDL MFCD05865139
Quantité 1 g
Synonyme tert-butyl 4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenoxy-piperidine, tert-butyl4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate, tert-butyl4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate
Clé InChI ISHIDQUFPVMERM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=CC=C2N
Nom IUPAC 4-(2-aminophénoxy)pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 292.379
CID PubChem 2794768
Poids de la formule 292.38
Pourcentage de pureté 97%