Learn More
4-(2-formylphényl)pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10461503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10461503 1 g Flacon en verre ambré -
10210085 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10461503 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30704DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 174855-57-3
Formule moléculaire C16H22N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.363
Numéro MDL MFCD05864664
Clé InChI FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
CID PubChem 6490990
Nom IUPAC 4-(2-formylphényl)pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-(2-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 290.36