Learn More
tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 97%
Catalog Number 10001664
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 5g
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
CAS 77279-24-4
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Amber Glass Bottle
Formule moléculaire C11H22N2O3
Quantité 5 g
Synonyme tert-butyl 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl piperazine, 1-tert-butyloxy carbonyl-4-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl-piperazine, 4-2-hydroxy-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-hydroxyethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinecarboxylate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clé InChI VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCO
Nom IUPAC tert-butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 230.308
CID PubChem 735736
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 97%