Learn More
Tert-Butyle 4-[2-(hydroxyméthyl)phényl]tétrahydro1- (2 H)-pyrazinecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10533314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10533314 1 g 1g
10163714 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10533314 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30709DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 179250-28-3
Formule moléculaire C16H24N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 292.379
Clé InChI MQZUQGHXDLMAKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, pubchem11335, 1-boc-4-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-boc-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic, 1-t-butoxycarbonyl-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 4-2-hydroxymethylphenyl piperazine-1-carboxylic acid t-butyl ester
CID PubChem 7127802
Nom IUPAC 4-[2-(hydroxyméthyl)phényl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 292.38