Learn More
Tert-Butyle 4-(3-aminobenzyl)pipérazine-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10780364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10780364 250 mg -
10506713 1 g 1g
10642875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10780364 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30414CB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 361345-40-6
Formule moléculaire C16H25N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 291.395
Clé InChI VKSINZNBWVJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-3-aminobenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-3-aminobenzyl piperazine, 3-4-boc-piperazin-1-yl-methyl aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 3-1-boc-piperazin-4-yl-methyl-aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazinecarboxylate, 4-3-amino-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem12209, acmc-1ah36, 4-3-aminobenzyl piperazine, n1-boc protected
CID PubChem 7127799
Nom IUPAC tert-butyl 4-[(3-aminophenyl)méthyle]pipérazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 291.39
Pourcentage de pureté 97%