Learn More
4-(3-formylbenzyl)tétrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate de tert-butyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10164642
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10164642 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10164642 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC30404DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 850375-08-5
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C17H24N2O3
Numéro MDL MFCD06658977
Quantité 1 g
Synonyme tert-butyl 4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-formylbenzyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-3-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-formylbenzyl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-3-formylbenzyl piperazine, 3-1-piperidinyl benzaldehyde, n4-boc protected, 1-3-formyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid t, 3-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected
Clé InChI YIKZZJRCKPEHGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Nom IUPAC 4-[(3-formylphényl)méthyl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyl
Poids moléculaire (g/mol) 304.39
CID PubChem 2795522
Poids de la formule 304.39
Pourcentage de pureté 97%