Learn More
tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)pipéridine-1-carboxylate, TRC
Code produit 30331063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331063 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331063 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB694715100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-(3-Hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 156185-63-6
Formule moléculaire C13H25NO3
Quantité 100 mg
Synonyme tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, Boc-4-Piperidinepropanol, 1-N-Boc-4-(3'-propanol)piperidine
Formule InChI InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-8-6-11(7-9-14)5-4-10-15/h11,15H,4-10H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCCO)CC1
Nom IUPAC tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)pipéridine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 243.34
Poids de la formule 243.1834