Learn More
Tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)tétrahydro1-(2 H)-pyridinecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10692653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10692653 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10325352 1 g Flacon en verre ambré 1g
10492824 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10692653 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB08457CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 156185-63-6
Formule moléculaire C13H25NO3
Poids moléculaire (g/mol) 243.347
Clé InChI OXPWHPCCUXESFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 3-1-boc-4-piperidyl-1-propanol, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperdine, 3-n-boc-piperidin-4-yl propanol, boc-4-piperidinepropanol, 4-3-hydroxypropyl piperidine, n-boc protected, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperidine, 4-3-hydroxy-propyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidinecarboxylate
CID PubChem 2800739
Nom IUPAC tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 243.34
Pourcentage de pureté 95%