Learn More
tert-butyl 4-[4-(aminométhyl)benzyloxy]pipéridine-1-carboxylate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10727125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10727125 5 g Flacon en verre ambré 5g
10062224 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10727125 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67913DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 946409-35-4
Formule moléculaire C18H28N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 320.433
Numéro MDL MFCD12198114
Clé InChI NZWAUTDCSSMVGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-aminomethyl benzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl methoxy piperidine-1-carboxylate
CID PubChem 43811047
Nom IUPAC Tert-butyle 4-[4-aminométhyl)phényl]méthoxy]pipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)benzyloxy]piperidine-1-carboxylate
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 320.43
Pourcentage de pureté 90%