Learn More
tert-Butyl4-[4-(aminométhyl)phényl]tétrahydro1-(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥90 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
| % min. CAS | 89.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 291.39 |
| Pourcentage de pureté | 90% |