Learn More
tert-Butyl4-[4-(aminométhyl)phényl]tétrahydro1-(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10158414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10158414 5 g 5g
10027512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10158414 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30013DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 852180-47-3
Formule moléculaire C16H25N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 291.40
Numéro MDL MFCD03791213
Clé InChI TTXMFUXVXBAVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-4-aminomethylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-4-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzylamine, n1-boc-4-aminomethyl phenylpiperazine, 4-aminomethyl phenylpiperazine, n1-boc protected, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a
CID PubChem 2763841
Nom IUPAC Tert-butyle 4-[4-(aminométhyl)phényl]pipérazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(CN)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 5 g
Poids de la formule 291.39
Pourcentage de pureté 90%