Learn More
tert-butyl 4-(4-bromobenzyloxy)pipéridine-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11376855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11376855 5 g Flacon en verre ambré -
10317744 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376855 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67910DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 930111-10-7
Formule moléculaire C17H24BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 370.287
Numéro MDL MFCD09879975
Clé InChI HGSFDBSIEHXEQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-bromobenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromobenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromophenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 4-4-bromobenzyloxy piperidine
CID PubChem 24229758
Nom IUPAC 4-[(4-bromophényl)méthoxy]pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-(4-bromobenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 370.28
Pourcentage de pureté 97%