Learn More
tert-butyl 4-(4-fluorobenzoyl)pipéridine-1-carboxylate, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10164004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10164004 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10164004 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07381DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-(4-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 160296-40-2
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C17H22FNO3
Numéro MDL MFCD04114990
Quantité 1 g
Synonyme tert-butyl 4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-fluorobenzoyl piperidine, 1-boc-4-4-fluoro-benzoyl-piperidine, 4-4-fluoro-benzoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-fluorophenyl carbonyl piperidine-1-carboxylate, bio-farma bf002994, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxycarbonylpiperidine, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxylcarbonylpiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-4-fluorobenzoyl piperidine
Clé InChI ARCRECZRQVSYIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F
Nom IUPAC 4-(4-fluorobenzoyl)pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 307.365
CID PubChem 7016484
Poids de la formule 307.36
Pourcentage de pureté 95%