Learn More
tert-butyl 4-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)pipéridine-1-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10748823
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10748823 1 g Flacon en verre ambré 1g
10481893 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31004DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 869901-02-0
Formule moléculaire C14H20N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 296.385
Numéro MDL MFCD06658981
Clé InChI XLGKMJFDRZHAEV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7172298
Nom IUPAC 4-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)pipéridine-1-carboxylate de Tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-(4-formyl-1, 3-thiazol-2-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-ca, tert-butyl4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-formyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-formyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester
Poids de la formule 296.39
Pourcentage de pureté 97%