Learn More
Tert-Butyle 4-(4-formylbenzyl)pipérazine-1-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10360993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10360993 250 mg 250mg
10035762 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10360993 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30304CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 844891-09-4
Formule moléculaire C17H24N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 304.39
Clé InChI UMXKYTSTYWRBBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl-1-piperazinecarboxylate, tert-butyl-4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-4-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 2795517
Nom IUPAC 4-[(4-formylphényl)méthyl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyl
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 304.39
Pourcentage de pureté 95%