Learn More
tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)pipéridine-1-carboxylate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622895 1 g Flacon en verre ambré 1g
10632895 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10622895 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67904DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1080028-74-5
Formule moléculaire C18H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 319.401
Numéro MDL MFCD11841070
Clé InChI WQFHJESQGSVMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-formylbenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 1-4-formylbenzyl oxy piperidine, n-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzaldehyde
CID PubChem 33589526
Nom IUPAC Tert-butyle 4-[(4-formylphényl)méthoxy]pipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 319.4
Pourcentage de pureté 90%