Learn More
Tert-Butyle 4-[4-(hydroxyméthyl)-1,3-thiazol-2-yl]pipéridine-1-carboxylate,97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)-1, 3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 298.4 |
| Pourcentage de pureté | 95% |