Learn More
tert-Butyl4-[4-(hydroxyméthyl)phényle]tétrahydro1-(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10602485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10602485 5 g 5g
10729773 250 mg 250mg
10289722 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10602485 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30009DE
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 158985-37-6
Formule moléculaire C16H24N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 292.379
Numéro MDL MFCD06411543
Clé InChI PXKYXTXYWJKTSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzylalcohol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazine benzyl alcohol, pubchem11318, buttpark 98\06-99, 4-1-boc-piperazin-4-yl phenylmethanol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzyl alcohol
CID PubChem 2795510
Nom IUPAC 4-[4-(hydroxyméthyl)phényl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 292.38
Pourcentage de pureté 97%