Learn More
tert-butyl 4-[4-[(méthylamino)méthyl]phényl}pipérazine-1-carboxylate, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10066162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10066162 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10431703 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10066162 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30046CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 681508-91-8
Formule moléculaire C17H27N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 305.422
Numéro MDL MFCD08060503
Clé InChI VERAVZPFPZKVCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-methylamino methyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylaminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate
CID PubChem 7164564
Nom IUPAC 4-[4-(méthylaminométhyl)phényl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 305.42
Pourcentage de pureté 90%