Learn More
tert-butyl 4-[4-[(méthylamino)méthyl]pyrid-2-yl}pipérazine-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10377494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377494 1 g Flacon en verre ambré 1g
11346835 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10377494 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50646DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 946409-15-0
Formule moléculaire C16H26N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 306.41
Numéro MDL MFCD09966148
Clé InChI BNLNDKXJNWJYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate
CID PubChem 28765107
Nom IUPAC Tert-butyl4-[4-(méthylaminométhyl)pyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]pyrid-2-yl}piperazine-1-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 306.41
Pourcentage de pureté 97%