Learn More
tert-butyl4-(5-formylpyrid-2-yl)pipérazine-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11300627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11300627 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10172894 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11300627 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43904CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 479226-10-3
Formule moléculaire C15H21N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 291.351
Numéro MDL MFCD08271923
Clé InChI NETKWTAEPIGRLQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18525767
Nom IUPAC 4-(5-formylpyridine-2-yl)pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme tert-butyl 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-formylpyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-formyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
Poids de la formule 291.35
Pourcentage de pureté 97%