Learn More
tert-butyl 4-[5-(hydroxyméthyle)-4-méthyle-1,3-thiazol-2-yl]pipéridine-1-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10587273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10587273 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10321043 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10587273 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31109CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 857283-66-0
Formule moléculaire C15H24N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 312.428
Numéro MDL MFCD07368658
Clé InChI YNLQKGMVENCCLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, n1-boc protected, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate
CID PubChem 7164575
Nom IUPAC 4-[5-(hydroxyméthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-2-yl]pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 312.43
Pourcentage de pureté 95%