Learn More
tert-butyl 4-[5-(hydroxyméthyl)pyrid-2-yl]pipérazine-1-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10632065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10632065 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10026262 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10632065 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43909CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 857284-20-9
Formule moléculaire C15H23N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 293.367
Numéro MDL MFCD08060526
Clé InChI QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 7537576
Nom IUPAC 4-[5-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 293.36
Pourcentage de pureté 97%