Learn More
tert-Butyl4-(5-iodopyrid-2-yl)pipérazine-1-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10341063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10341063 1 g 1g
10382195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10341063 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43911DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 497915-42-1
Formule moléculaire C14H20IN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 389.24
Numéro MDL MFCD07781193
Clé InChI RJHWOWJRQNENIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-5-iodo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-iodopyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-5-iodopyridin-2-yl piperazine, 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-1aoz2, tert-butyl 4-5-iodanylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-iodo-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-iodo-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 7164639
Nom IUPAC Tert-butyle 4-(5-iodopyridine-2-yl)pipérazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-(5-iodopyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 389.23
Pourcentage de pureté 97%