Learn More
tert-Butyl4-(5-iodopyrid-2-yl)pipérazine-1-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tert-butyl 4-(5-iodopyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 389.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |